Stampa…
(R)-2-Phenylpropanal
Fornitore: Apollo Scientific
OR471318-1G OR471318-250MG
APOSOR471318-1GEA 621 EUR
APOSOR471318-1G APOSOR471318-250MG
(R)-2-Phenylpropanal
(R)-2-Phenylpropanal
Formula: C₉H₁₀O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24673693
CAS Number: 38235-74-4