Stampa…
4-Methyl-5-nitrobenzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR471317-1G OR471317-250MG
APOSOR471317-1GEA 1420 EUR
APOSOR471317-1G APOSOR471317-250MG
4-Methyl-5-nitrobenzimidazole
4-Methyl-5-nitrobenzimidazole
Formula: C₈H₇N₃O₂
Peso molecolare: 177,16 g/mol
Punto di fusione: 259…261 °C (subl.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18807642
CAS Number: 170918-28-2