Stampa…
(R)-2-(1-Pyrrolidinyl)propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-(1-Pyrrolidinyl)propionic Acid
OR471316-1G OR471316-5G
APOSOR471316-1GEA 306 EUR
APOSOR471316-1G APOSOR471316-5G
(R)-2-(1-Pyrrolidinyl)propionic acid
(R)-2-(1-Pyrrolidinyl)propionic acid
Formula: C₇H₁₃NO₂
Peso molecolare: 143.184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28716068
CAS Number: 1234836-32-8