Stampa…
4-Hydroxyquinazoline-8-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR471314-1G OR471314-250MG
APOSOR471314-1GEA 601 EUR
APOSOR471314-1G APOSOR471314-250MG
4-Hydroxyquinazoline-8-carbonitrile
4-Hydroxyquinazoline-8-carbonitrile
Formula: C₉H₅N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646233
CAS Number: 663194-04-5