Stampa…
Methyl 2-chloro-3-phenylpropionate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-Chloro-3-phenylpropionate
OR471312-1G OR471312-250MG
APOSOR471312-1GEA 166 EUR
APOSOR471312-1G APOSOR471312-250MG
Methyl 2-chloro-3-phenylpropionate 95%
Methyl 2-chloro-3-phenylpropionate
Formula: C₁₀H₁₁ClO₂
Peso molecolare: 198,646 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14538826
CAS Number: 18841-64-0