Stampa…
2-Methylquinoline-5-boronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methylquinoline-5-boronic Acid Pinacol Ester
OR471311-1G OR471311-250MG
APOSOR471311-1GEA 493 EUR
APOSOR471311-1G APOSOR471311-250MG
2-Methylquinoline-5-boronic acid pinacol ester
2-Methylquinoline-5-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₆H₂₀BNO₂
Peso molecolare: 269,146 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22418301
CAS Number: 876922-75-7