Stampa…
6-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR471309-250MG OR471309-1G
APOSOR471309-250MGEA 397 EUR
APOSOR471309-250MG APOSOR471309-1G
6-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
6-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Formula: C₈H₈N₂O·ClH
Peso molecolare: 184,623 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD23703073
CAS Number: 1956341-07-3