Stampa…
3-[N-(tert-Butyl)sulphamoyl]phenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-[N-(tert-Butyl)sulphamoyl]phenylboronic Acid Pinacol Ester
OR471308-1G OR471308-250MG OR471308-5G
APOSOR471308-1GEA 397 EUR
APOSOR471308-1G APOSOR471308-250MG APOSOR471308-5G
3-[N-(tert-Butyl)sulphamoyl]phenylboronic acid pinacol ester
3-[N-(tert-Butyl)sulphamoyl]phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₆H₂₆BNO₄S
Peso molecolare: 339,258 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18384175
CAS Number: 706820-95-3