Stampa…
3-Methylpyrrole-2,4-dicarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR471303-1G OR471303-250MG
APOSOR471303-1GEA 601 EUR
APOSOR471303-1G APOSOR471303-250MG
3-Methylpyrrole-2,4-dicarboxylic acid
3-Methylpyrrole-2,4-dicarboxylic acid
Formula: C₇H₇NO₄
Peso molecolare: 169,135 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09991921
CAS Number: 3780-41-4