3-(Aminomethyl)-2-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR471300-5G
OR471300-1G
APOSOR471300-5GEA
2450
EUR
APOSOR471300-5G
APOSOR471300-1G
3-(Aminomethyl)-2-methylpyridine
3-(Aminomethyl)-2-methylpyridine
Formula:
C₇H₁₀N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03411326 CAS Number: 58539-64-3 |