Stampa…
6-(Aminomethyl)-2-methylbenzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR471294-1G OR471294-250MG
APOSOR471294-1GEA 2530 EUR
APOSOR471294-1G APOSOR471294-250MG
6-(Aminomethyl)-2-methylbenzoxazole
6-(Aminomethyl)-2-methylbenzoxazole
Formula: C₉H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD26517728
CAS Number: 1368311-33-4