3-(Aminomethyl)-5-bromo-2-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR471293-1G
OR471293-250MG
APOSOR471293-1GEA
916
EUR
APOSOR471293-1G
APOSOR471293-250MG
3-(Aminomethyl)-5-bromo-2-methylpyridine
3-(Aminomethyl)-5-bromo-2-methylpyridine
Formula:
C₇H₉BrN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18255107 CAS Number: 1211589-61-5 |