Stampa…
7-Chloro-2H-chromen-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR471286-1G OR471286-250MG
APOSOR471286-1GEA 804 EUR
APOSOR471286-1G APOSOR471286-250MG
7-Chloro-2H-chromen-2-one
7-Chloro-2H-chromen-2-one
Formula: C₉H₅ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00152031
CAS Number: 19063-54-8