Stampa…
5,6-Dimethylpyrimidin-4(3H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Dimethylpyrimidin-4-ol
OR471285-1G OR471285-5G
APOSOR471285-1GEA 98.9 EUR
APOSOR471285-1G APOSOR471285-5G
5,6-Dimethylpyrimidin-4(3H)-one
5,6-Dimethylpyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₆H₈N₂O
Peso molecolare: 124,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14605439
CAS Number: 34916-78-4