Stampa…
2-(4-Chlorophenyl)oxazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR471284-1G OR471284-250MG OR471284-5G
APOSOR471284-1GEA 601 EUR
APOSOR471284-1G APOSOR471284-250MG APOSOR471284-5G
2-(4-Chlorophenyl)oxazole-4-carboxylic acid
2-(4-Chlorophenyl)oxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆ClNO₃
Peso molecolare: 223,613 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16698588
CAS Number: 1065102-51-3