(2R,3R)-1-Cbz-2-methylpiperidine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR471275-1G
OR471275-250MG
APOSOR471275-1GEA
1420
EUR
APOSOR471275-1G
APOSOR471275-250MG
(2R,3R)-1-Cbz-2-methylpiperidine-3-carboxylic acid
(2R,3R)-1-Cbz-2-methylpiperidine-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₅H₁₉NO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28505589 CAS Number: 1932256-61-5 |