Stampa…
13-Tetradecynoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR471273-1G OR471273-250MG
APOSOR471273-1GEA 1120 EUR
APOSOR471273-1G APOSOR471273-250MG
13-Tetradecynoic acid
13-Tetradecynoic acid
Formula: C₁₄H₂₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18382104
CAS Number: 82909-47-5