Stampa…
4-(Aminomethyl)-5-methylisoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR471264-1G OR471264-250MG
APOSOR471264-1GEA 1120 EUR
APOSOR471264-1G APOSOR471264-250MG
4-(Aminomethyl)-5-methylisoxazole
4-(Aminomethyl)-5-methylisoxazole
Formula: C₅H₈N₂O
Peso molecolare: 112,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16042669
CAS Number: 139458-29-0