2,5-Dichloroquinoline-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR471195-1G
OR471195-250MG
APOSOR471195-1GEA
804
EUR
APOSOR471195-1G
APOSOR471195-250MG
2,5-Dichloroquinoline-3-carbaldehyde
2,5-Dichloroquinoline-3-carbaldehyde
Formula:
C₁₀H₅Cl₂NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22370818 CAS Number: 1064137-50-3 |