Stampa…
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR471194-1G OR471194-250MG
APOSOR471194-1GEA 916 EUR
APOSOR471194-1G APOSOR471194-250MG
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₄O₄
Peso molecolare: 222,237 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19692943
CAS Number: 1314763-76-2