4-(3-Bromopropyl)morpholine hydrobromide
Fornitore: Apollo Scientific
OR471189-1G
OR471189-5G
APOSOR471189-1GEA
304
EUR
APOSOR471189-1G
APOSOR471189-5G
4-(3-Bromopropyl)morpholine hydrobromide
4-(3-Bromopropyl)morpholine hydrobromide
Formula:
C₇H₁₄BrNO·BrH Peso molecolare: 289,008 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13176498 CAS Number: 88806-06-8 |