Stampa…
2-Chloro-4-isopropoxypyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR471185-5G OR471185-1G
APOSOR471185-5GEA 649 EUR
APOSOR471185-5G APOSOR471185-1G
2-Chloro-4-isopropoxypyrimidine
2-Chloro-4-isopropoxypyrimidine
Formula: C₇H₉ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16712382
CAS Number: 1250967-81-7