Stampa…
6-Phenylmorpholin-3-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR471184-1G OR471184-250MG
APOSOR471184-1GEA 1010 EUR
APOSOR471184-1G APOSOR471184-250MG
6-Phenylmorpholin-3-one
6-Phenylmorpholin-3-one
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781033
CAS Number: 5493-95-8