Stampa…
1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethylenediamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethane-1,2-diamine
OR471166-5G OR471166-1G
APOSOR471166-5GEA 916 EUR
APOSOR471166-5G APOSOR471166-1G
1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethylenediamine
1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethylenediamine
Formula: C₁₄H₁₄Cl₂N₂
Peso molecolare: 281,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05150371
CAS Number: 86212-34-2