Stampa…
4,5-Dichloroindole
Fornitore: Apollo Scientific
OR471155-1G OR471155-250MG
APOSOR471155-1GEA 350 EUR
APOSOR471155-1G APOSOR471155-250MG
4,5-Dichloroindole
4,5-Dichloroindole
Formula: C₈H₅Cl₂N
Peso molecolare: 186,038 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16610777
CAS Number: 122509-73-3