Stampa…
2,4-Dihydroxy-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR471152-1G OR471152-250MG
APOSOR471152-1GEA 774 EUR
APOSOR471152-1G APOSOR471152-250MG
2,4-Dihydroxy-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
2,4-Dihydroxy-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₇H₆N₂O₂S
Peso molecolare: 182,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10000843
CAS Number: 75860-79-6