Stampa…
2-Amino-6-bromobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR471139-1G OR471139-5G
APOSOR471139-1GEA 313 EUR
APOSOR471139-1G APOSOR471139-5G
2-Amino-6-bromobenzamide
2-Amino-6-bromobenzamide
Formula: C₇H₇BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18378387
CAS Number: 1108790-90-4