2-Amino-6-chloroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR471112-1G
OR471112-250MG
APOSOR471112-1GEA
804
EUR
APOSOR471112-1G
APOSOR471112-250MG
2-Amino-6-chloroquinoline
2-Amino-6-chloroquinoline
Formula:
C₉H₇ClN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08235108 CAS Number: 18672-02-1 |