Stampa…
6-Amino-3-hydroxy-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR471111-1G OR471111-250MG OR471111-5G
APOSOR471111-1GEA 209 EUR
APOSOR471111-1G APOSOR471111-250MG APOSOR471111-5G
6-Amino-3-hydroxy-1H-indazole
6-Amino-3-hydroxy-1H-indazole
Formula: C₇H₇N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781650
CAS Number: 59673-74-4