Stampa…
3-Aminoindole hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1h-Indol-3-amine hydrochloride
OR471108-1G OR471108-250MG
APOSOR471108-1GEA 800 EUR
APOSOR471108-1G APOSOR471108-250MG
3-Aminoindole hydrochloride 95%
3-Aminoindole hydrochloride
Formula: C₈H₈N₂·ClH
Peso molecolare: 168,623 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800384
CAS Number: 57778-93-5