Methyl 4-chloro-2,6-dinitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR471104-1G
OR471104-5G
OR471104-250MG
APOSOR471104-1GEA
734
EUR
APOSOR471104-1G
APOSOR471104-5G
APOSOR471104-250MG
Methyl 4-chloro-2,6-dinitrobenzoate
Methyl 4-chloro-2,6-dinitrobenzoate
Formula:
C₈H₅ClN₂O₆ Peso molecolare: 260,588 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18651711 CAS Number: 100418-47-1 |