Stampa…
4-Bromo-7-methylindole
Fornitore: Apollo Scientific
OR471099-1G OR471099-250MG
APOSOR471099-1GEA 133 EUR
APOSOR471099-1G APOSOR471099-250MG
4-Bromo-7-methylindole
4-Bromo-7-methylindole
Formula: C₉H₈BrN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08272256
CAS Number: 936092-87-4