Stampa…
4-(Bromomethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR471097-1G OR471097-250MG
APOSOR471097-1GEA 713 EUR
APOSOR471097-1G APOSOR471097-250MG
4-(Bromomethyl)quinoline
4-(Bromomethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₈BrN
Peso molecolare: 222,081 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09953523
CAS Number: 5632-16-6