Stampa…
Methyl 5-Nitroimidazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR471087-1G OR471087-5G
APOSOR471087-1GEA 357 EUR
APOSOR471087-1G APOSOR471087-5G
Methyl 5-Nitroimidazole-4-carboxylate
Methyl 5-Nitroimidazole-4-carboxylate
Formula: C₅H₅N₃O₄
Peso molecolare: 171,111 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01105422
CAS Number: 20271-20-9