Ethyl 3-Amino-4-hydroxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR471083-5G
OR471083-1G
OR471083-10G
APOSOR471083-5GEA
354
EUR
APOSOR471083-5G
APOSOR471083-1G
APOSOR471083-10G
Ethyl 3-Amino-4-hydroxybenzoate
Ethyl 3-Amino-4-hydroxybenzoate
Formula:
C₉H₁₁NO₃ Peso molecolare: 181,189 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09961411 CAS Number: 13052-92-1 |