Stampa…
3-Chloro-4'-hydroxypropiophenone
Fornitore: Apollo Scientific
OR471082-5G OR471082-1G
APOSOR471082-5GEA 326 EUR
APOSOR471082-5G APOSOR471082-1G
3-Chloro-4'-hydroxypropiophenone
3-Chloro-4'-hydroxypropiophenone
Formula: C₉H₉ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393259
CAS Number: 7182-38-9