Stampa…
2-(2-Acetyl-4-bromophenoxy)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR471080-5G OR471080-1G
APOSOR471080-5GEA 986 EUR
APOSOR471080-5G APOSOR471080-1G
2-(2-Acetyl-4-bromophenoxy)acetic acid
2-(2-Acetyl-4-bromophenoxy)acetic acid
Formula: C₁₀H₉BrO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27949767
CAS Number: 34849-51-9