2-Bromo-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR471078-5G
OR471078-1G
APOSOR471078-5GEA
1120
EUR
APOSOR471078-5G
APOSOR471078-1G
2-Bromo-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
2-Bromo-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Formula:
C₈H₇BrO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD23705610 CAS Number: 861668-41-9 |