N-Boc-6-hydroxy-DL-norleucine methyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR471067-1G
OR471067-250MG
APOSOR471067-1GEA
1840
EUR
APOSOR471067-1G
APOSOR471067-250MG
N-Boc-6-hydroxy-DL-norleucine methyl ester
N-Boc-6-hydroxy-DL-norleucine methyl ester
Formula:
C₁₂H₂₃NO₅ Peso molecolare: 261,315 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18384776 CAS Number: 81505-49-9 |