Stampa…
1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR471062-1G OR471062-250MG OR471062-5G
APOSOR471062-1GEA 147 EUR
APOSOR471062-1G APOSOR471062-250MG APOSOR471062-5G
1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
Formula: C₁₀H₇BrO
Peso molecolare: 223,066 g/mol
Punto di ebollizione: 130…132 °C (1 mm Hg)
Punto di fusione: 117…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01712260
CAS Number: 5498-31-7