Stampa…
2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR471050-5G OR471050-1G
APOSOR471050-5GEA 1060 EUR
APOSOR471050-5G APOSOR471050-1G
2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydroquinoline
2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydroquinoline
Formula: C₁₂H₁₅N
Peso molecolare: 173,254 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044248
CAS Number: 147-47-7