Stampa…
2-(2-Iodo-4-nitrophenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR471044-1G OR471044-250MG
APOSOR471044-1GEA 916 EUR
APOSOR471044-1G APOSOR471044-250MG
2-(2-Iodo-4-nitrophenyl)acetic acid
2-(2-Iodo-4-nitrophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₆INO₄
Peso molecolare: 307,042 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18398041
CAS Number: 66949-41-5