Stampa…
5-(2-Hydroxy-2-propyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR471041-1G OR471041-100MG OR471041-250MG
APOSOR471041-1GEA 304 EUR
APOSOR471041-1G APOSOR471041-100MG APOSOR471041-250MG
5-(2-Hydroxy-2-propyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 95+%
5-(2-Hydroxy-2-propyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₆H₂₅BO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18730087
CAS Number: 1345961-02-5