Stampa…
2-Bromo-4-methoxybenzyl Alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR471018-5G OR471018-1G
APOSOR471018-5GEA 380 EUR
APOSOR471018-5G APOSOR471018-1G
2-Bromo-4-methoxybenzyl Alcohol
2-Bromo-4-methoxybenzyl Alcohol
Formula: C₈H₉BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11042785
CAS Number: 163190-79-2