Stampa…
3-(Hydroxymethyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR471012-1G OR471012-250MG OR471012-5G
APOSOR471012-1GEA 916 EUR
APOSOR471012-1G APOSOR471012-250MG APOSOR471012-5G
3-(Hydroxymethyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
3-(Hydroxymethyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₁BO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18729960
CAS Number: 1400755-05-6