Stampa…
2-Chloro-5-(1-piperazinyl)pyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
OR470999-1G OR470999-250MG OR470999-5G
APOSOR470999-1GEA 916 EUR
APOSOR470999-1G APOSOR470999-250MG APOSOR470999-5G
2-Chloro-5-(1-piperazinyl)pyrazine
2-Chloro-5-(1-piperazinyl)pyrazine
Formula: C₈H₁₁ClN₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05182228
CAS Number: 84445-51-2