Stampa…
2-Chloro-4-isopropoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470995-1G OR470995-5G
APOSOR470995-1GEA 256 EUR
APOSOR470995-1G APOSOR470995-5G
2-Chloro-4-isopropoxybenzoic acid
2-Chloro-4-isopropoxybenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₁ClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17256599
CAS Number: 334018-32-5