Stampa…
3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470994-1G OR470994-5G
APOSOR470994-1GEA 306 EUR
APOSOR470994-1G APOSOR470994-5G
3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Formula: C₁₁H₁₁ClO₃
Peso molecolare: 226,656 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14652993
CAS Number: 856165-89-4