Stampa…
2-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470993-1G OR470993-5G
APOSOR470993-1GEA 397 EUR
APOSOR470993-1G APOSOR470993-5G
2-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
2-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Formula: C₁₁H₁₁ClO₃
Peso molecolare: 226,656 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17256604
CAS Number: 1237084-18-2