Stampa…
3-(5-Oxazolyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR470992-1G OR470992-5G
APOSOR470992-1GEA 256 EUR
APOSOR470992-1G APOSOR470992-5G
3-(5-Oxazolyl)benzaldehyde
3-(5-Oxazolyl)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₇NO₂
Peso molecolare: 173,168 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24686783
CAS Number: 1097199-51-3